Documentos Principais
ENAH11E02F83
Enamine
4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.28
Número MDL:
pf
21-25
Iupac Name
4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C13H18O4/c1-9(14)5-6-10-7-11(15-2)13(17-4)12(8-10)16-3/h7-8H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
DICCJSUMFVUGHA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1849463
Melting Point
21-25
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1849463
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)