Documentos Principais
ENAH11DFDDFF
Enamine
[1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentyl]methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.25
Número MDL:
Iupac Name
[1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H15F2N/c13-9-3-4-11(14)10(7-9)12(8-15)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6,8,15H2
chave InChI
BVQMVRVRHIGBKJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1830822
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1830822
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)