Documentos Principais
ENAH11DFCD0A
Enamine
3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-en-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
pf
78-79
Iupac Name
(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3/b4-3+
chave InChI
OYICGYUCCHVYRR-ONEGZZNKSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1826490
Melting Point
78-79
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1826490
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)