Documentos Principais
ENAH11DEE803
Enamine
3-(prop-2-yn-1-yl)oxolane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
110.16
Número MDL:
Iupac Name
3-(prop-2-yn-1-yl)tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-2-3-7-4-5-8-6-7/h1,7H,3-6H2
chave InChI
QEZVLUPGYYEBDP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1792463