Documentos Principais
ENAH11DE4EEE
Enamine
4-[(methylsulfanyl)methyl]oxane-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.26
Número MDL:
Iupac Name
4-((methylthio)methyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3S/c1-12-6-8(7(9)10)2-4-11-5-3-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
QJDQJFNODGGBLZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1769097
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1769097
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)