Documentos Principais
ENAH11DD2499
Enamine
tert-butyl N-(3,3-dimethylpiperidin-4-yl)carbamate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
264.8
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl (3,3-dimethylpiperidin-4-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2O2.ClH/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-6-7-13-8-12(9,4)5;/h9,13H,6-8H2,1-5H3,(H,14,15);1H
chave InChI
HOADHZHMSLXEJQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725182
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725182
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)