Documentos Principais
ENAH11DD21FE
Enamine
3-(methoxymethyl)cyclobutan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número MDL:
Iupac Name
3-(methoxymethyl)cyclobutanone
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-8-4-5-2-6(7)3-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
HVCHAEYIOCQBQO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721527
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)