Documentos Principais
ENAH11DD21A6
Enamine
1-chloro-4-ethynyl-2-fluorobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
154.57
Número MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-ethynyl-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H4ClF/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
chave InChI
NNYXHVINXMFJNZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721437
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721437
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)