Documentos Principais
ENAH11DD20E4
Enamine
2-(2-methyl-1,3-oxazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.08
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-methyloxazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.2ClH/c1-5-8-4-6(9-5)2-3-7;;/h4H,2-3,7H2,1H3;2*1H
chave InChI
RIMOVSGCFJRRPK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722775
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722775
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)