Documentos Principais
ENAH11DD1FB0
Enamine
decahydroazulen-2-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.73
Número MDL:
Iupac Name
decahydroazulen-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c11-10-6-8-4-2-1-3-5-9(8)7-10;/h8-10H,1-7,11H2;1H
chave InChI
OBBMJNHAXNWKSZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721838
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721838
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)