Documentos Principais
ENAH11DD1EFE
Enamine
4-ethylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Iupac Name
4-ethylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-6-3-4-9-7(5-6)8(10)11;/h6-7,9H,2-5H2,1H3,(H,10,11);1H
chave InChI
DHTBHJHDLOZMMC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723088
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723088
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)