Documentos Principais
ENAH11DD1E95
Enamine
1-(oxan-3-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-8(3-4-8)7-2-1-5-10-6-7;/h7H,1-6,9H2;1H
chave InChI
VIKDWQPFAITFED-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721777
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721777
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)