Documentos Principais
ENAH11DD1AC0
Enamine
5-methoxy-1,3-dihydrospiro[indene-2,4'-piperidine]-1-one hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
267.76
Número MDL:
Iupac Name
5-methoxyspiro[indene-2,4'-piperidin]-1(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H17NO2.ClH/c1-17-11-2-3-12-10(8-11)9-14(13(12)16)4-6-15-7-5-14;/h2-3,8,15H,4-7,9H2,1H3;1H
chave InChI
NFHFTNNABREQER-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717076
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717076
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)