Documentos Principais
ENAH11DD1AAA
Enamine
4-(3-methylazetidin-3-yl)morpholine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.15
Número MDL:
Iupac Name
4-(3-methylazetidin-3-yl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-8(6-9-7-8)10-2-4-11-5-3-10;;/h9H,2-7H2,1H3;2*1H
chave InChI
WQEDKDIBCXOVQZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718655
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718655
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)