Documentos Principais
ENAH11DD198A
Enamine
2-[(naphthalen-1-yl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.77
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
167-168
Iupac Name
2-(naphthalen-1-ylmethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17N.ClH/c1-2-9-15-12(5-1)6-3-7-13(15)11-14-8-4-10-16-14;/h1-3,5-7,9,14,16H,4,8,10-11H2;1H
chave InChI
RRLQNGIPMHTOFC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718131
Melting Point
167-168
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718131
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)