Documentos Principais
ENAH11DD180E
Enamine
2,5,7-triazaspiro[3.4]octan-8-one hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.61
Número MDL:
Iupac Name
2,5,7-triazaspiro[3.4]octan-8-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O.ClH/c9-4-5(1-6-2-5)8-3-7-4;/h6,8H,1-3H2,(H,7,9);1H
chave InChI
ZDFLBUBZFJAJFR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716771
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716771
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)