Documentos Principais
ENAH11DD16A9
Enamine
4-methylazetidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-methylazetidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-3-2-4(6-3)5(7)8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
HJNCIIYYAHQDGZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709414
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709414
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)