Documentos Principais
ENAH11DD097F
Enamine
4,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-5-6(8)7(2,3)4/h1,6,8H,2-4H3
chave InChI
ILPLTEOGHOQFHJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250242
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)