Documentos Principais
ENAH11DD061A
Enamine
1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.22
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H10OS/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h3-6,8H,2H2,1H3
chave InChI
UEGBPBSUXLGTNF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1240259
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1240259
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)