Documentos Principais
ENAH0CD4604F
Enamine
tert-butyl 3-[(2-cyanoethyl)amino]pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
239.32
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-cyanoethyl)amino)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-5-10(9-15)14-7-4-6-13/h10,14H,4-5,7-9H2,1-3H3
chave InChI
BBYHDIQXIHCULS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704066
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704066
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)