Documentos Principais
ENAH0CD45F01
Enamine
2-chloro-1-(1,2-oxazol-3-yl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
145.54
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-(isoxazol-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H4ClNO2/c6-3-5(8)4-1-2-9-7-4/h1-2H,3H2
chave InChI
OBDLJTHEFWKHEB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703626
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703626
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)