Documentos Principais
ENAH0CD45DF5
Enamine
2-(4,4-dimethylpyrrolidin-2-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Iupac Name
2-(4,4-dimethylpyrrolidin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2)4-6(9-5-8)3-7(10)11;/h6,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H
chave InChI
HRGJCAHGXLFPTO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1707978
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1707978
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)