Documentos Principais
ENAH0CD4590A
Enamine
(2-bromo-1-fluoroethyl)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.05
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(2-bromo-1-fluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
UIXWOQZATLBVFH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133325
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133325
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)