Documentos Principais
ENAH0CD45897
Enamine
tert-butyl 1-ethynyl-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 1-ethynyl-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-5-13-8-6-10(7-9-13)14(13)11(15)16-12(2,3)4/h1,10H,6-9H2,2-4H3
chave InChI
SVBWRVMMLNUNLT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637530
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637530
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)