Documentos Principais
ENAH0CD457E1
Enamine
methyl 2-amino-4-(difluoromethoxy)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2-amino-4-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9F2NO3/c1-14-8(13)6-3-2-5(4-7(6)12)15-9(10)11/h2-4,9H,12H2,1H3
chave InChI
UWFQGTKPDRIDAR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697250
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697250
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)