Documentos Principais
ENAH049F2E4F
Enamine
3-ethynyl-6-fluoro-2-methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
135.14
Número MDL:
Iupac Name
3-ethynyl-6-fluoro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H6FN/c1-3-7-4-5-8(9)10-6(7)2/h1,4-5H,2H3
chave InChI
SZSRNAMTWDFWOY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699781
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699781
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)