Documentos Principais
ENAH049F2D9D
Enamine
rac-(1R,3R,4S)-2-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Iupac Name
(1S,3S,4R)-2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-8-5-4-7(6-8)9(13)10(14)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t7-,8+,9+/m1/s1
chave InChI
IFAMSTPTNRJBRG-VGMNWLOBSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697160
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697160
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)