Documentos Principais
ENAH049F2C21
Enamine
1-({6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl}methyl)-1H-pyrazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.21
Número MDL:
Iupac Name
1-((6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)methyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-2-10-11(3-1)6-7-4-8-9(5-7)12-8/h1-3,7-9H,4-6H2
chave InChI
WFYWETUDHRWVST-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699530
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699530
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)