Documentos Principais
ENAH049F2BD9
Enamine
rac-(4aR,8aS)-decahydro-2,7-naphthyridin-1-one hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.67
Número MDL:
Iupac Name
(4aS,8aR)-octahydro-2,7-naphthyridin-1(2H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c11-8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-10-8;/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11);1H/t6-,7-;/m0./s1
chave InChI
PVOUYEAKLZFBOB-LEUCUCNGSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698803
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698803
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)