Documentos Principais
ENAH049F2B83
Enamine
tert-butyl 7-formyl-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.34
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-10-14(6-4-7-14)8-5-11(15)9-16/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3
chave InChI
CNHKUENTAVLWFD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697293
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697293
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)