Documentos Principais
ENAH049F29AD
Enamine
2,2,2-trifluoro-N-(1H-indazol-6-yl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(1H-indazol-6-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)8(16)14-6-2-1-5-4-13-15-7(5)3-6/h1-4H,(H,13,15)(H,14,16)
chave InChI
POYYEHMJTPOIPF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695913
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695913