Documentos Principais
ENAH049F294B
Enamine
2-methoxybenzene-1,4-diamine; sulfuric acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
sulfuric acid compound with 2-methoxy-1,4-benzenediamine (1:1)
Inchi Code
1S/C7H10N2O.H2O4S/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
HAGUXKMTUITVQW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
OS(=O)(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695644
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695644
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)