Documentos Principais
ENAH049F293D
Enamine
3-benzylpentanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
pf
22-23
Iupac Name
3-benzylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-2-10(9-12(13)14)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,2,8-9H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
IUPRIAQWPHFJRZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695605
Melting Point
22-23
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695605
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)