Documentos Principais
ENAH049F2371
Enamine
rac-(4aR,9aR)-4a-methyl-2,3,4,4a,9,9a-hexahydro-1H-carbazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.28
Número MDL:
Iupac Name
(4aR,9aR)-4a-methyl-2,3,4,4a,9,9a-hexahydro-1H-carbazole
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-13-9-5-4-8-12(13)14-11-7-3-2-6-10(11)13/h2-3,6-7,12,14H,4-5,8-9H2,1H3/t12-,13-/m1/s1
chave InChI
ZYTYWRZPBAHJLV-CHWSQXEVSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666764
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666764
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)