Documentos Principais
ENAH049F22F9
Enamine
1-(2-fluorobenzoyl)piperidin-4-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.72
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-fluorobenzoyl)-4-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.ClH/c13-11-4-2-1-3-10(11)12(16)15-7-5-9(14)6-8-15;/h1-4,9H,5-8,14H2;1H
chave InChI
NVWKXLSACIJANB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666357
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666357
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)