Documentos Principais
ENAH049F20EE
Enamine
3,5-dichloropyridine-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.05
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dichloropyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FNO2S/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)12(8,10)11/h1-2H
chave InChI
KIRBQDFDBMEMSK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666654
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666654
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)