Documentos Principais
ENAH049F1F3C
Enamine
6-bromo-8-methoxyquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.08
Número MDL:
pf
49-51
Iupac Name
6-bromo-8-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-9-6-8(11)5-7-3-2-4-12-10(7)9/h2-6H,1H3
chave InChI
JXXVYYHNERBSBL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121195
Melting Point
49-51
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121195
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)