Documentos Principais
ENAH049F1D43
Enamine
(3-bromo-1,2-oxazol-5-yl)methanesulfonyl fluoride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.04
Número MDL:
Iupac Name
(3-bromoisoxazol-5-yl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H3BrFNO3S/c5-4-1-3(10-7-4)2-11(6,8)9/h1H,2H2
chave InChI
XJFWKJWFKCXTAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086832
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086832