Documentos Principais
ENAH049F1BB8
Enamine
tert-butyl N-{[(2S,4S)-1-(6-fluoropyrimidin-4-yl)-4-methoxypyrrolidin-2-yl]methyl}carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
326.37
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (((2S,4S)-1-(6-fluoropyrimidin-4-yl)-4-methoxypyrrolidin-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H23FN4O3/c1-15(2,3)23-14(21)17-7-10-5-11(22-4)8-20(10)13-6-12(16)18-9-19-13/h6,9-11H,5,7-8H2,1-4H3,(H,17,21)/t10-,11-/m0/s1
chave InChI
NWFBKNMJFUUIAP-QWRGUYRKSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371385
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)