Documentos Principais
ENAH049F1B99
Enamine
3-cyclopropylprop-2-yne-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.64
Número MDL:
Iupac Name
3-cyclopropylprop-2-yne-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H7ClO2S/c7-10(8,9)5-1-2-6-3-4-6/h6H,3-5H2
chave InChI
KYVGBFFULVVRBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
80
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072940
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072940