Key Documents
ENAH0425839A
Enamine
3-(2-bromo-1-methoxyethyl)oxane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.11
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-bromo-1-methoxyethyl)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C8H15BrO2/c1-10-8(5-9)7-3-2-4-11-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
chave InChI
QDIDCLJDIVXTLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590683
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590683