Documentos Principais
ENAH04258341
Enamine
7-oxaspiro[4.5]dec-8-en-10-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Iupac Name
7-oxaspiro[4.5]dec-8-en-10-one
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-8-3-6-11-7-9(8)4-1-2-5-9/h3,6H,1-2,4-5,7H2
chave InChI
HTWGTFMTYIQFDR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588733
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588733
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)