Documentos Principais
ENAH04257F9B
Enamine
rac-(2R,3S)-3-(4-bromophenyl)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
370.24
Número MDL:
Iupac Name
(2S,3R)-3-(4-bromophenyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20BrNO4/c1-16(2,3)22-15(21)18-9-8-12(13(18)14(19)20)10-4-6-11(17)7-5-10/h4-7,12-13H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)/t12-,13+/m1/s1
chave InChI
VFOXVNSDUJWLJG-OLZOCXBDSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663534
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663534
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)