Documentos Principais
ENAH04257D7C
Enamine
pyrazolidin-4-ol dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.03
Número MDL:
Iupac Name
pyrazolidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8N2O.2ClH/c6-3-1-4-5-2-3;;/h3-6H,1-2H2;2*1H
chave InChI
MCBDTXBQWXAODC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663777
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663777
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)