Documentos Principais
ENAH04257B0A
Enamine
[2-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
271.03
Número MDL:
Iupac Name
[2-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O2/c9-7-2-1-6(3-5(7)4-13)14-8(10,11)12/h1-3,13H,4H2
chave InChI
OALBWTKTAWWYBX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663194
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663194
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)