Documentos Principais
ENAH04257A0B
Enamine
2,2-difluoro-2-(1-methoxycyclohexyl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(1-methoxycyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H14F2O3/c1-14-8(5-3-2-4-6-8)9(10,11)7(12)13/h2-6H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
CHJVQDFNFQWINE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659467
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659467
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)