Documentos Principais
ENAH042579E5
Enamine
3,4-diamino-N-methylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.25
Número MDL:
Iupac Name
3,4-diamino-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H11N3O2S/c1-10-13(11,12)5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,8-9H2,1H3
chave InChI
HCDDNUWDHVVUSG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1658982
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1658982
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)