Documentos Principais
ENAH042578A8
Enamine
N1-(6-fluoropyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N1-(6-fluoropyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10FN3.2ClH/c8-6-2-1-3-7(11-6)10-5-4-9;;/h1-3H,4-5,9H2,(H,10,11);2*1H
chave InChI
JVIFHRZMIUOABK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659010
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659010
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)