Documentos Principais
ENAH04257873
Enamine
3,7-dioxa-10-azatricyclo[3.3.3.0,1,5]undecane hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.66
Número MDL:
pf
234-236
Iupac Name
dihydro-1H,3H,4H-3a,6a-(methanooxymethano)furo[3,4-c]pyrrole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-7-3-10-5-8(7,2-9-1)6-11-4-7;/h9H,1-6H2;1H
chave InChI
FPMKUTLHFCGXQF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654864
Melting Point
234-236
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654864
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)