Documentos Principais
ENAH04255FBF
Enamine
7-bromo-2-(trifluoromethyl)quinazolin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
292.06
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-2-(trifluoromethyl)quinazolin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H5BrF3N3/c10-4-1-2-5-6(3-4)15-8(9(11,12)13)16-7(5)14/h1-3H,(H2,14,15,16)
chave InChI
SMYKTWDUGBUTAA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1645546
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1645546
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)